Salzsäure 1 N USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
85349.180EA
29.8
EUR
85349.180
85349.260
Salzsäure 1 N USP Test Solution (TS)
Salzsäure
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
- Produced according to Pharmacopoeia requirements
- Reduziert Zeit und Kosten
- Unabhängig, rückführbar und Zertifiziert
- Entspricht der Norm 34
- Analysezertifikat und Sicherheits-datenblatt vorhanden
Formel:
HCl Molecular Weight: 36.46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 0 UN: 1789 ADR: 8 III |