Testkits, Wasserstoffperoxid, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Alle Spectroquant® Testkits Mit den Prove Spektralphotometern und Nova 60/60A-Instrumenten verwendet werden. Tests können nicht nur auf Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch auf Photometern und Spektralphotometern anderer Anbieter durchgeführt werden (Programmierungsdetails auf Anfrage erhältlich). Spectroquant® Zelltestkits.
- Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
- Für die meisten Testparameter sind alle für die Analyse notwendigen Reagenzien in den Zellen enthalten
- Das Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen während Lagerung und Transport
- Der Barcode auf den Zellen stellt sicher, dass die richtige Analysemethode ausgewählt wird - wodurch Fehler vermieden und Rüstzeiten verkürzt werden
Spectroquant® Reagenzien-Testkits
-Sehr stabile, gebrauchsfertige, einfach zu verwendende Reagenziengemische
-Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
-Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren, bei Lagerung bei Raumtemperatur
-Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der folgenden Tabelle angegebene Bereich bezieht sich auf die Prove- und NOVA-Instrumente. Bei einigen Testkits kann der für die Spectroquant® Multy- und Move 100-Instrumente verfügbare Messbereich eingeschränkt sein.