Blei(II)acetat USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Essigsäure Blei(II)salz, Blei(II)acetat
85351.180EA 111 EUR
85351.180 85351.260
Blei(II)acetat USP Test Solution (TS)
Blei(II)acetat
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
  • Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Formel: (H₃CCOO)₂Pb
Molecular Weight: 325,29 g/mol
Schmelzpunkt: 280 °C
MDL: MFCD00012452
CAS-Nummer: 301-04-2
EINECS: 0
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05411