Quecksilber(II)chlorid in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: QuecksilberdichloridSublimat
85352.180EA 80 EUR
85352.180 85352.260
Quecksilber(II)chlorid in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Quecksilber(II)chlorid
Ready to use Testlösung (TS).
  • Hergestellt gemäß der Anforderungen der Pharmakopoia
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Entspricht der Norm USP 34
  • Analysezertifikat und Sicherheitsdatenblatt vorhanden
Formel: HgCl₂
Molecular Weight: 271,5 g/mol
Schmelzpunkt: 273 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011041
CAS-Nummer: 7487-94-7
UN: 2922
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05901