Kaliumcarbonat in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
85365.180EA 31.9 EUR
85365.180 85365.260
Kaliumcarbonat in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)
Kaliumcarbonat
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
  • Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Konform mit USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel: K₂CO₃
Schmelzpunkt: 891 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 0
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM