Zinksulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
85378.180EA
22.7
EUR
85378.180
85378.260
Zinksulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Zinksulfat
Fertiglösungen
- Produziert nach Anforderungen der Pharmacopoe
- Kosten- und Zeitersparnis
- Unabhängig zuverlässig zertifiziert
- USP 34 Konform
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Formel:
O₄SZn Molecular Weight: 161.45 g/mol Schmelzpunkt: 100 Dichte: 1.45 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011302 CAS-Nummer: 7733-02-0 EINECS: 0 Merck Index: 12,10293 |