Ammoniaklösung USP Testlösung (TS) 34
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
85380.180EA 58.3 EUR
85380.180 85380.260
Ammoniaklösung USP Testlösung (TS) 34
Ammoniaklösung
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
  • Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Formel: NH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 0
ADR: 8,III