Acetatpuffer USP-Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
85323.180EA
150
EUR
85323.180
85323.260
Acetatpuffer USP-Testlösung (TS)
Puffer
pH-Puffer
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
- Gemäß den Pharmakopöe-Anforderungen hergestellt
- Zeit- und kostensparend
- Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
- Entspricht USP 34
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar