Kaliumbromat 1 N in wässriger Lösung USP Testlösung (TS) 34
Lieferant: VWR Chemicals
85334.260EA 250 EUR
85334.260 85334.180
Kaliumbromat 1 N in wässriger Lösung USP Testlösung (TS) 34
Potassium bromate
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
  • Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Konform mit USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel: KBrO₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Schmelzpunkt: -7,2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378