NMR-Probenröhrchen, dünnwandig, PRECISION, 10 mm AD, SP Wilmad-LabGlass
Lieferant: SP Industries
513-7PP-7-5 513-1PS-7-5 513-7PP-8-5 513-5PP-8-5 513-1PP-8-5 513-1PP-7-5 513-3PP-7-5 513-5PP-7-5 513-5PP-9-5
WILM513-7PP-7-5EA 268 EUR
WILM513-7PP-7-5 WILM513-1PS-7-5 WILM513-7PP-8-5 WILM513-5PP-8-5 WILM513-1PP-8-5 WILM513-1PP-7-5 WILM513-3PP-7-5 WILM513-5PP-7-5 WILM513-5PP-9-5
NMR-Probenröhrchen, dünnwandig, PRECISION, 10 mm AD, SP Wilmad-LabGlass
Röhrchen NMR-Röhrchen
Borosilikatglas, Klasse A, ASTM Typ 1.
  • 100% Kontrolle durch mehrere NIST-rückführbare Messgeräte und optische Oberflächenprüfung
  • Für ein maximales SRV haben Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen, die das Shimming beeinflussen würden
  • Enge ID- und AD-Toleranz von nur 0,0065 mm ermöglicht die Anwendung von Einsätzen
  • Kappen werden nicht für den Gebrauch mit Proben, die in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelöst sind, empfohlen
PRECISION NMR-Röhrchen werden aus Borosilikatglas hergestellt, das die Anforderungen für Typ 1 Klasse A Glas nach ASTM E438 erfüllt. Das PRECISION Röhrchen weist eine 3-mal geringere paramagnetische Verunreinigung gegenüber dem ECONOMY Röhrchen auf und kann sicher bei Temperaturen bis 230 ˚C und innerhalb eines Temperaturschritts von 120 ˚C verwendet werden. Das PRECISION Röhrchen ist unter der hydrolytischen Klasse 1 eingestuft, was bedeuetet, dass die Innenoberfläche bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen ist. Diese Röhrchen sind ideal für Versuche, die eine kritische Shimming-Qualität erfordern (Hoch-/Ultrahochfeld, multidimensionale NMR, Multi-Kern-NMR, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben).