Filterpapiere, wiederverwendbar, Aesculap®
Lieferant: Aesculap
JK089 JK090 JK091 JK092
AESCJK089EA 318 EUR
AESCJK089 AESCJK090 AESCJK091 AESCJK092
Filterpapiere, wiederverwendbar, Aesculap®
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Wiederverwendbare Filter für 1000 Reinigungs- und Sterilisationszyklen.