Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK114
LCK614
LCK914
LCK014
LCK314
LCK514
LCK1014
LCK1414
705-3033EA
127
EUR
705-3033
705-3037
705-3038
705-3032
705-3034
705-3036
705-3075
705-3073
Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Küvetten-Tests für die Wasseranalytik. Mit vordosierten Reagenzien für maximale Sicherheit.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender durch das Arbeiten im geschlossenen System mit reduzierter Reagenzienmenge
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagerbedingungen: 15 bis 25 °C (lichtgeschützt lagern)
Standards: ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Zubehörinformationen: Die Küvetten-Tests sind für viele behördlichen Grenzwerte offiziell anerkannt. Mithilfe von Addista Standard- und Ringversuchs-Lösungen geben sie die nötige Sicherheit.