Carnauba wax, gelb, raffiniert No. 1
Lieferant: Thermo Scientific
222380010
222382500
222380050
ACRO222380010EA
113
EUR
ACRO222380010
ACRO222382500
ACRO222380050
Carnauba wax, gelb, raffiniert No. 1
Carnauba wax
CAS No.: 8015-86-9
Schmelzpunkt:
81…86 °C Flammpunkt: 282 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130724 CAS-Nummer: 8015-86-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Flakes |
Melting point | 80 to 88°C |
Residue after ignition | ≤0.25 % |
Acid value | 2 to 7 mg KOH/g |
Saponification value | 78 to 95 mg KOH/g |