Bromwasserstoff ∼48% in Wasser zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromwasserstoff, Hydrogenbromid
223325000
223320025
ACRO223325000EA
59.7
EUR
ACRO223325000
ACRO223320025
Bromwasserstoff ∼48% in Wasser zur Analyse
Bromwasserstoff
Formel:
HBr Molecular Weight: 80,91 g/mol Schmelzpunkt: –11 °C Dichte: 1,48 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011323 CAS-Nummer: 10035-10-6 UN: 1788 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Titration with NaOH | 47.0 to 49.0 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Iodide (I) | ≤30 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤0.003 % |
Arsenic (As) | ≤0.5 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |