Aristolochic acid Gemisch aus I und II 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
226091000 226095000
ACRO226091000EA 111 EUR
ACRO226091000 ACRO226095000
Aristolochic acid Gemisch aus I und II 96%
Aristolochic acid
CAS No.: 313-67-7
Formel: C₁₇H₁₁NO₇
Schmelzpunkt: 269…270 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004996
CAS-Nummer: 313-67-7
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 % (typically I + II isomers)