6-Chlor-9-(β-D-ribofuranosyl)-9H-purin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
6-Chloropurine riboside
226450010
226450050
ACRO226450010EA
119
EUR
ACRO226450010
ACRO226450050
6-Chlor-9-(β-D-ribofuranosyl)-9H-purin 99+%
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
CAS No.: 5399-87-1
Formel:
C₁₀H₁₁ClN₄O₄ Molecular Weight: 286,67 g/mol Schmelzpunkt: 161…163 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005738 CAS-Nummer: 5399-87-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥99.0 % |