Kinetin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
226500010
226500050
226500250
ACRO226500010EA
64.8
EUR
ACRO226500010
ACRO226500050
ACRO226500250
Kinetin 99%
Kinetin
CAS No.: 525-79-1
Formel:
C₁₀H₉N₅O Schmelzpunkt: 269…271 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075757 CAS-Nummer: 525-79-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...