Methyl viologen dichloride hydrate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl Viologen hydrate, Gramoxone, Paraquat dichloride hydrate, 1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride
227320010
227320050
ACRO227320010EA
74.2
EUR
ACRO227320010
ACRO227320050
Methyl viologen dichloride hydrate 98%
Methyl viologen dichloride hydrate
CAS No.: 1910-42-5
Formel:
C₁₂H₁₄Cl₂N₂·nH₂O Molecular Weight: 257,16 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150001 CAS-Nummer: 1910-42-5 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (on dry substance) |
Water | ≤18 % (K.F.) |