Potassium-4-nitrophenyl sulphate 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-Nitrophenyl sulphate, potassium salt, Potassium 4-Nitrophenyl sulphate, 4-Nitrophenyl sulphate potassium salt, sulphuric acid 4-Nitrophenyl ester potassium salt
227490010 227490050
ACRO227490010EA 162 EUR
ACRO227490010 ACRO227490050
Potassium-4-nitrophenyl sulphate 99+%
Potassium-4-nitrophenyl sulphate
CAS No.: 6217-68-1
Formel: C₆H₄KNO₆S
Schmelzpunkt: 246…250 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00007466
CAS-Nummer: 6217-68-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to khaki to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≤0.05 % free p-nitrophenol