N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, BAPNA, BANI, Bz-DL-Arg-pNA·HCl
227740010 227740050
ACRO227740010EA 83.8 EUR
ACRO227740010 ACRO227740050
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
CAS No.: 911-77-3
Formel: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
Molecular Weight: 434.881 g/mol
Schmelzpunkt: 268…272 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012846
CAS-Nummer: 911-77-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %