N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone, N-Tosyl-L-phenylalanyl Chloromethyl Ketone, (S)-N-(4-Chloro-3-oxo-1-phenyl-2-butyl)-p-toluenesulphonamide, TPCK
227800010
227800050
ACRO227800010EA
153
EUR
ACRO227800010
ACRO227800050
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone 99+%
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone
CAS No.: 402-71-1
Formel:
C₁₇H₁₈ClNO₃S Molecular Weight: 351,85 g/mol Schmelzpunkt: 105…109 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000935 CAS-Nummer: 402-71-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 105 to 109 °C |
TLC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | -86° to -88° (20 °C, 589 nm) (c=1, abs. ethanol) |