Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: CCCP, Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone
228130010 228131000
ACRO228130010EA 146 EUR
ACRO228130010 ACRO228131000
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone
Appearance: Orange to orange-brown Crystalline powder
Formel: C₉H₅ClN₄
Molecular Weight: 204.617 g/mol
Schmelzpunkt: 172…177 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001848
CAS-Nummer: 555-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %