Patulin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
228870100 228870250 228870050
ACRO228870100EA 350 EUR
ACRO228870100 ACRO228870250 ACRO228870050
Patulin 99%
Patulin
CAS No.: 149-29-1
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,121 g/mol
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005858
CAS-Nummer: 149-29-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Melting point 105 to 114°C
HPLC ≥98.5 %