Urocanic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Imidazole-4-acrylic acid, 4-Imidazoleacrylic acid, 3-(1H-Imidazol-4-yl)acrylic acid
228960050 228960250 228961000
ACRO228960050EA 57.5 EUR
ACRO228960050 ACRO228960250 ACRO228961000
Urocanic acid 98%
Urocanic acid
CAS No.: 104-98-3
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138.126 g/mol
Schmelzpunkt: 217…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005203
CAS-Nummer: 104-98-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 220 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %