3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
229030010 229030050
ACRO229030010EA 114 EUR
ACRO229030010 ACRO229030050
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride 98%
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Appearance: Off-white to beige Adhering powder
Formel: C₇H₁₂Cl₂N₂O
Schmelzpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044695
CAS-Nummer: 81012-99-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Adhering powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %