4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
229411000
229410010
ACRO229411000EA
42.3
EUR
ACRO229411000
ACRO229410010
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 99%
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
CAS No.: 3459-18-5
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₈ Schmelzpunkt: 210…212 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00063696 CAS-Nummer: 3459-18-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Solubility | (0.5 % in water) Clear colorless to light yellow |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -13° to -17° (20°C, 589 nm) (c=0.5, water) |