1-Hydroxypyrene 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

232272500 232270010 232270500
ACRO232272500EA 234 EUR
ACRO232272500 ACRO232270010 ACRO232270500
1-Hydroxypyrene 99+%
1-Hydroxypyrene

CAS No.: 5315-79-7

Formel: C₁₆H₁₀O
Molecular Weight: 218.255 g/mol
Schmelzpunkt: 176…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044543
CAS-Nummer: 5315-79-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige to brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR