Ethyl-2-(brommethyl)acrylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
235360050
235360010
ACRO235360050EA
238
EUR
ACRO235360050
ACRO235360010
Ethyl-2-(brommethyl)acrylat 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel:
C₆H₉BrO₂ Molecular Weight: 193,04 g/mol Siedepunkt: 86 °C (20 mmHg) Dichte: 1,38 g/cm³ Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00031518 CAS-Nummer: 17435-72-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |