2,6-Diaminoheptandisäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,5-Diaminoheptanedioic Acid, 2,6-Diaminoheptanedioic acid
235540010 235540050 235540250
ACRO235540010EA 43.5 EUR
ACRO235540010 ACRO235540050 ACRO235540250
2,6-Diaminoheptandisäure 95%
2,6-Diaminopimelic acid
CAS No.: 583-93-7
Formel: C₇H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 190,20 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002637
CAS-Nummer: 583-93-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to tan Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 94.0 to 106.0 %