Sesame oil
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
241000010
241002500
ACRO241000010EA
99.4
EUR
ACRO241000010
ACRO241002500
Sesame oil
Sesame oil
CAS No.: 8008-74-0
Schmelzpunkt:
–5 °C Dichte: 0,919 g/cm³ Flammpunkt: 255 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00132243 CAS-Nummer: 8008-74-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Oily liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.915 to 0.923 |
Acid value | ≤0.6 mg KOH/g |
Peroxide value | ≤10 meq/kg |
Unsaponifiable matter | ≤2 % |