Theophyllin, wasserfrei 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
250310050 250312500 250310010
ACRO250310050EA 30.8 EUR
ACRO250310050 ACRO250312500 ACRO250310010
Theophyllin, wasserfrei 99+%
Theophyllin
Formel: C₇H₈N₄O₂
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 270…274 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079619
CAS-Nummer: 58-55-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %