Ethylmagnesiumchlorid 25% (w/w) 2.7 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
252578000 252571000
252578000.EA 257 EUR
252578000. 252571000.
Ethylmagnesiumchlorid 25% (w/w) 2.7 M in THF, AcroSeal®
Ethylmagnesium chloride
CAS No.: 2386-64-3
Formel: C₂H₅ClMg
Molecular Weight: 88,82 g/mol
Dichte: 1 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000472
CAS-Nummer: 2386-64-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown Solution
Titration with HCl 24 to 26 %