3-Chloroperoxybenzoic acid 70-75% balance 3-Chlorobenzoic acid and water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
255790010 255791000 255795000 255790250
255790010.EA 553 EUR
255790010. 255791000. 255795000. 255790250.
3-Chloroperoxybenzoic acid 70-75% balance 3-Chlorobenzoic acid and water
3-Chloroperoxybenzoic acid
CAS No.: 937-14-4
Formel: C₇H₅ClO₃
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Dichte: 0,56 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002127
CAS-Nummer: 937-14-4
UN: 3106
ADR: 5.2,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Moist powder
Titration Iodometric 70 to 75 %
Water % balance (K.F.)
HPLC di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical
3-Chlorobenzoic acid ≤12 %