(+)-Dimethyl-2,3-O-isopropyliden-D-tartrat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(+)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-D-tartrate, Dimethyl (4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, (4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (+)-2,3-O-Isopropylidene-D-tartaric Acid Dimethyl Ester
258440100
258440500
ACRO258440100EA
108
EUR
ACRO258440100
ACRO258440500
(+)-Dimethyl-2,3-O-isopropyliden-D-tartrat 97%
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate
CAS No.: 37031-30-4
Formel:
C₉H₁₄O₆ Molecular Weight: 218,21 g/mol Siedepunkt: 139 °C (21hPa) Dichte: 1,15 g/cm³ Flammpunkt: 135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040504 CAS-Nummer: 37031-30-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4386 to 1.4406 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +52° to +56° (20°C, 589 nm) (neat) |