2-(4-Isobutylphenyl)propansäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-Ibuprofen, [(±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propionic Acid, Ibuprofen
258610100
258610500
258610010
ACRO258610100EA
286
EUR
ACRO258610100
ACRO258610500
ACRO258610010
2-(4-Isobutylphenyl)propansäure 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
CAS No.: 15687-27-1
Formel:
C₁₃H₁₈O₂ Molecular Weight: 206.3 g/mol Siedepunkt: 157 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 75…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010393 CAS-Nummer: 15687-27-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 78 °C |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |