2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
259110050
259110250
259111000
ACRO259110050EA
45.4
EUR
ACRO259110050
ACRO259110250
ACRO259111000
2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol 95%
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
CAS No.: 13349-82-1
Formel:
C₈H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 174.2407 g/mol Siedepunkt: 150 °C (13 mmHg) Dichte: 1.01 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074931 CAS-Nummer: 13349-82-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Tertiary base | ≥94 % |
GC | ≥94 % |
Titration with HClO4 | ≥94 % |