2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ensulizole, Phenylbenzimidazole sulphonic acid, 1H-Benzimidazole-5-sulphonic acid
259700250 259700050 259702500
ACRO259700250EA 40.4 EUR
ACRO259700250 ACRO259700050 ACRO259702500
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
CAS No.: 27503-81-7
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₃S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053007
CAS-Nummer: 27503-81-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Titration excess NaOH ≥97.5 %