trans-Zeatin (synthetisch) 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
264290100
264291000
ACRO264290100EA
103
EUR
ACRO264290100
ACRO264291000
trans-Zeatin (synthetisch) 97+%
trans-Zeatin
Appearance: White to cream Powder
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O Schmelzpunkt: 207 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00213654 CAS-Nummer: 1637-39-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Melting point | ≥207°C |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.0 % |
Related substances | ≤2 % (HPLC) |