2-Thienylmethanthiol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Mercaptomethyl)thiophene, Thenyl Mercaptan
265110010 265110050
ACRO265110010EA 165 EUR
ACRO265110010 ACRO265110050
2-Thienylmethanthiol 98%
2-Thiophenemethanethiol
CAS No.: 6258-63-5
Formel: C₅H₆S₂
Molecular Weight: 130,22 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,2 g/cm³
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00107135
CAS-Nummer: 6258-63-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %