trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
265630010
265630050
ACRO265630010EA
198
EUR
ACRO265630010
ACRO265630050
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 5691-19-0
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143.186 g/mol Schmelzpunkt: 274…278 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145418 CAS-Nummer: 5691-19-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |