trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
265870010 265872500
ACRO265870010EA 332 EUR
ACRO265870010 ACRO265872500
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99+%
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formel: C₇H₁₆ClNO
Schmelzpunkt: 150…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145424
CAS-Nummer: 28250-45-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %