cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
265880010
265882500
ACRO265880010EA
283
EUR
ACRO265880010
ACRO265882500
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formel:
C₇H₁₅NO·HCl Schmelzpunkt: 182…185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143984 CAS-Nummer: 24947-68-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |