Imidazolidinyl-harnstoff 26 - 28% (auf den Gesamtstickstoffes bezogen)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Imidurea, 1,1'-Methylenebis(3-(3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea), 1,1'-Methylenebis[3-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]urea], N,N'-Methylenebis[N'-(3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea]
268701000
268702500
ACRO268701000EA
92.9
EUR
ACRO268701000
ACRO268702500
Imidazolidinyl-harnstoff 26 - 28% (auf den Gesamtstickstoffes bezogen)
Imidazolidinyl urea
CAS No.: 39236-46-9
Formel:
C₁₁H₁₆N₈O₈ Molecular Weight: 388.30 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221482 CAS-Nummer: 39236-46-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤3.0 % (48 hrs) (vacuum, P2O5) |
Sulfated ash | ≤3.0 % |
Solubility | (3.0 g in 7.0 ml water) Clear colorless |
pH | 6.0 to 7.5 (1 % in water) |
Nitrogen (N) | 26.0 to 28.0 % (on dried basis) |