1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, sodium salt hydrate Gemisch aus Isomeren
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, xsodium salt, Sodium-3,6-disulphonaphthalene-1-sulphonate
269010010 269012500
ACRO269010010EA 158 EUR
ACRO269010010 ACRO269012500
1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, sodium salt hydrate Gemisch aus Isomeren
1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, sodium salt hydrate
CAS No.:
Formel: C₁₀H₇NaO₉S₃·xH₂O
Molecular Weight: 390,34 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 19437-42-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 %
HPLC ≥90 % (mix of isomers)
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤5