Ethyl-3-(dimethylamino)acrylat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
269630250
269631000
ACRO269630250EA
61.6
EUR
ACRO269630250
ACRO269631000
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylat 99+%
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
CAS No.: 924-99-2
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,19 g/mol Siedepunkt: 118…121 °C (10HPA) Schmelzpunkt: 17…18 °C Dichte: 1 g/cm³ Flammpunkt: 105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144269 CAS-Nummer: 924-99-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5105 to 1.5125 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)