(-)-Terpinen-4-ol 97% (Summe der Enantiomere)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (-)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (R)-1-Isopropyl-4-methylcyclohex-3-enol, (-)-4-Hydroxy-4-isopropyl-1-methyl-1-cyclohexene, (-)-p-Menth-1-en-4-ol
270430250 270431000
ACRO270430250EA 57.8 EUR
ACRO270430250 ACRO270431000
(-)-Terpinen-4-ol 97% (Summe der Enantiomere)
(-)-Terpinen-4-ol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.933 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167108
CAS-Nummer: 20126-76-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.930 to 0.936 g/ml
GC ≥96.0 % (sum of enantiomers)
Specific optical rotation -19° to -31° (20°C, 589 nm) (neat)