Iod-Lösung 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chloroiodide, Iodine monochloride, Iodochloride, Iodine chloride
270570010 270570025
ACRO270570010EA 97.2 EUR
ACRO270570010 ACRO270570025
Iod-Lösung 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Iodmonochlorid
Formel: ClI
Molecular Weight: 162,36 g/mol
Schmelzpunkt: 17,2 °C
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011354
CAS-Nummer: 7790-99-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear red-brown to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.098 to 0.113 M