1,6-Anhydro-β-D-glucose 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
270950010 270950050
ACRO270950010EA 74 EUR
ACRO270950010 ACRO270950050
1,6-Anhydro-β-D-glucose 99+%
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
CAS No.: 498-07-7
Formel: C₆H₁₀O₅
Schmelzpunkt: 170…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063248
CAS-Nummer: 498-07-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -64° to -68° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)