Metaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
271860050 271862500 271860010
ACRO271860050EA 25.4 EUR
ACRO271860050 ACRO271862500 ACRO271860010
Metaldehyd 99%
Metaldehyd
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₈H₁₆O₄
Molecular Weight: 176.21 g/mol
Schmelzpunkt: 246 °C
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00071549
CAS-Nummer: 108-62-3
UN: 1332
ADR: 4.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %