N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-serin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
275660050 275660250 275661000
ACRO275660050EA 32.1 EUR
ACRO275660050 ACRO275660250 ACRO275661000
N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-serin 98%
N-Boc-L-serine
CAS No.: 3262-72-4
Formel: C₈H₁₅NO₅
Molecular Weight: 205.21 g/mol
Schmelzpunkt: 46…52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037243
CAS-Nummer: 3262-72-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 52 °C
Water 7.5 to 8.0 % (K.F.)
Specific optical rotation -7° to -8° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %